32809
Desogestrel
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17α-4-pregnen-20-yn-17-ol
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
RPLCPCMSCLEKRS-BPIQYHPVSA-N
Informazioni sul gene
human ... PGR(5241)
Descrizione generale
Applicazioni
- Contraceptives and river water samples by high performance liquid chromatography/ion-trap mass spectrometry (LC-IT MS).
- Pharmaceutical samples by LC-MS.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)