Documenti fondamentali
32594
Supelco
Cambendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Isopropyl-d7 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D7H7N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)