32543
Oxfendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(5-Benzenesulfinyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl-d3 ester, Fenbendazole sulfoxide-d3, Methyl-d3 5-(phenylsulfinyl)benzimidazole-2-carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
BEZZFPOZAYTVHN-FIBGUPNXSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?