32502
8-Quinolinol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Sinonimo/i:
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.05% insoluble in ethanol
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Punto di fusione
72.5-74.0 °C
72.5-75 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Compatibilità
passes test for suitability for Mg decision
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?