32429
Prothioconazole-desthio
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-(1-Chlorocyclopropyl)-α-[(2-chlorophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Rapeseed oil samples by gas chromatography coupled to electron capture detection (GC-ECD).
- Food samples of animal origin by high performance liquid chromatography combined with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Honeybees by dispersive solid-phase extraction (dSPE) combined with LC coupled to electron ionization (EI) MS/MS operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?