Documenti fondamentali
32203-M
Sigma-Aldrich
Dietiletere
≥99.8% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Dietiletere, contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.00007% adehydes (as HCHO)
≤0.0002% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetone (GC)
≤0.02% ethanol (GC)
≤0.3 ppm peroxides (as H2O2)
0.03% water (Karl Fischer)
5-8 ppm BHT (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Stringa SMILE
CCOCC
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′etere dietilico (DEE) è comunemente impiegato come solvente nella sintesi di Grignard. È stata studiata la sua efficacia come solvente per la tecnica di sedimentazione in formalina-etere (F-E). È stato citato come solvente nella idroborazione. DEE è un promettente combustibie per motori a combustione interna e la sua energia specifica è molto più alta dell′etanolo. È anche uno dei componenti in una miscela usata come combustibile diesel. Può anche essere usata come un combustibile diesel alternativo.
Applicazioni
L′etere dietilico può essere impiegato come solvente per l′ossidazione di alcool secondari a chetoni. Può essere usato come solvente nella preparazione del copolimero a tre blocchi PCL-PEG-PCL, PCL-PEG-PCL acrilati e il copolimero a cinque blocchi PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poli(β-ammino estere), PEG = poli(etilen-glicol), PCL = poli(ε-caprolattone)].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration