32098
Meptyldinocap
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(RS)-2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate, 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl (2E)-2-butenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?