Documenti fondamentali
31678
Supelco
Cloquintocet-mexyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C18H22ClNO3/c1-3-4-5-7-13(2)23-17(21)12-22-16-10-9-15(19)14-8-6-11-20-18(14)16/h6,8-11,13H,3-5,7,12H2,1-2H3
COYBRKAVBMYYSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cloquintocet-mexyl is a colourless crystalline herbicide safener. It is categorized as Class III toxin.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Urinary bladder
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Difenoconazol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36531
Difenoconazol
λ-Cyhalothrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31058
λ-Cyhalothrin
Imidacloprid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37894
Imidacloprid
Kalyani Paranjape
The Pesticide Encyclopedia, 110-110 (2014)