Documenti fondamentali
30709-M
Sigma-Aldrich
Acido nitrico
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
for determinations with dithizone
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥65%
Forma fisica
liquid
Residuo alla calcinazione
≤0.0005% (as SO4)
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.00005%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
sulfate (SO42-): ≤0.00005%
Cationi in tracce
Ag: ≤0.000001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000001%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00001%
Cd: ≤0.000001%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.000005%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000001%
Sr: ≤0.000001%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
Compatibilità
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido nitrico (HNO3) è un acido minerale forte estremamente corrosivo. La soluzione di acido nitrico al 10% (v/v) è utile per la pulire la vetreria di laboratorio. In un reattore Knudsen a bassa pressione azionato a 298 K è stata studiata la reazione dell′HNO3 con diverse superfici in polvere minerale/ossido minerale originali e sintetici.
Applicazioni
L′acido nitrico (HNO3) si può usare per la rimozione del metallo di transizione catalizzatore dai nanotubi di carbonio a parete singola (SWINT) durante la loro purificazione. Può essere usato nelle determinazioni di tracce di Pb e Cd nelle acque naturali tramite spettrometria di assorbimento atomico a fiamma.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step