23310
2-Chloroaniline
technical, ≥98.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.588
P. eboll.
208-210 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
Densità
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- 2-Chloroaniline is widely used in polymer, rubber, pharmaceutical and dye industries.
- Determination of 2-chloroaniline in polymer industrial wastewater has been examined using HPLC with on-line microdialysis.
- Degradation of 2-chloroaniline in water by ozonation as well as by photolysis (UV-light of 254 nm) and radiolysis (γ-rays) in the presence of ozone has been investigated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Anilines on Equity®-5