22184
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, powder, 60-700 mesh
Sinonimo/i:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cellulose, acid washed, powder, for column chromatography
Grado
for column chromatography
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
acid washed
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. fibre
0.02-0.25 mm
Matrice
Cellulose
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-250 μm
Cationi in tracce
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)