21603
Disperse Orange 37
for microscopy
Sinonimo/i:
3-[4-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylanilino]propionitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
powder
ε (coefficiente d’estinzione)
≥250 at 415-425 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN(CCC#N)c1ccc(cc1)\N=N\c2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H15Cl2N5O2/c1-2-23(9-3-8-20)13-6-4-12(5-7-13)21-22-17-15(18)10-14(24(25)26)11-16(17)19/h4-7,10-11H,2-3,9H2,1H3/b22-21+
KHZRTXVUEZJYNE-QURGRASLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)