21590
Hexanoyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Caproyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
P. ebollizione
150-153 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3
YWGHUJQYGPDNKT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- (±)-7-butyl-6,8-dihydroxy-3-pentyl-3,4-dihydroisochromen-1-one
- 14-methyl-1-octadecene, the sex pheromone of the peach leafminer moth
- hexanoyl-coated nanofibers dispersible in several organic solvents
- natural isocarbostyril ruprechstyril (3-n-pentyl-6-methoxy-8-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone), isolated from Ruprechtia tangarana
- 5-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, the 5-chloro analog of naturally occurring 7-chloro-8-hydroxy-6-methoxy-3-pentylisocoumarin, isolated from Tessmannia densiflora
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?