Documenti fondamentali
20418
Supelco
Three Layer Disc Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.), pack of 12
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 76006
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Diametro
12.5 mm ( 1/2 in.)
Descrizione generale
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)