17158
Litmus Milk
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
litmus, 0.5 g/L
skim milk powder, 100 g/L
sodium sulfite, 0.5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective and differential for Lactobacillus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
probiotics-and-human