17145
Clostridium difficile Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
disodium phosphate, 5 g/L
fructose, 6 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 1 g/L
proteose peptone, 40 g/L
sodium chloride, 2 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective for Clostridium spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.