Documenti fondamentali
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Sinonimo/i:
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Descrizione
anionic
Saggio
100%
Impurezze
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Altre note
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)