Documenti fondamentali
14135
Supelco
Chlorantraniliprole-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Chlorantraniliprole-d3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D3H11BrCl2N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
220-240 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)