12115
Benzidine
purum p.a., ≥98.0% (N)
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (N)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)