12094
Docosanoic acid tryptamide
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Docosanoyltryptamine, N-[2-(3-Indolyl)ethyl]docosanamide, BAT, Behenic acid tryptamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
116-120 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(NCCC1=CNC2=CC=CC=C12)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H54N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-32(35)33-27-26-29-28-34-31-24-22-21-23-30(29)31/h21-24,28,34H,2-20,25-27H2,1H3,(H,33,35)
DQCSUFSUVJDOBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)