11223
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
96.5-103.5% (wt.)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
177-183 °C
178-181 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)