Documenti fondamentali
11133
Sigma-Aldrich
Antimony(V) sulfide
technical, ≥60% Sb basis
Sinonimo/i:
Antimony pentasulfide
About This Item
Formula condensata:
Sb2S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Grado
technical
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
Concentrazione
≥60% Sb
Stringa SMILE
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brigitta Müller et al.
Planta, 249(3), 751-763 (2018-11-02)
Fe uptake machinery of chloroplasts prefers to utilise Fe(III)-citrate over Fe-nicotianamine complexes. Iron uptake in chloroplasts is a process of prime importance. Although a few members of their iron transport machinery were identified, the substrate preference of the system is
[Substantiation of maximum permissible levels of antimony trioxide and pentasulide in the atmospheric air of inhabitated places].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 68-69 (1989-04-01)