10680
Anthranilic acid
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
2-AA, 2-Aminobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (T)
Stato
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
145-147 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent labeling of glycans.
- Synthesis of triptycene and derivatives, via diazotization reaction.
- As fluorescent label for the facile labeling of oligosaccharides (acidic and neutral).
- As fluorescent label for carbohydrate analysis.
- Derivatization of oligosaccharides.
- Preparation of poly(aniline-co-o-anthranilic acid) copolymers.
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
2-heptyl-3-hydroxy-4 (1H)-quinolone and structurally related analogs"
Protocolli
Mass Spectrometry of Glycans