Documenti fondamentali
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Sinonimo/i:
Conduct-C
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Impurezze
xylene (mixture of isomers)
Applicazioni
suspension of minute, conductive carbon particles for the production of conductivity joints
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<32.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)