08979
trans-Permethrin-(phenoxy-d5)
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-Permethrin-d5, [3-(Phenoxy-d5)phenyl]methyl trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)=CC(C1(C)C)C1C(OCC2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?