Documenti fondamentali
07318
Sigma-Aldrich
Magnetic iron oxide nanoparticles
0.8-1.4% solid material basis, 0.5-0.7% Fe basis
Sinonimo/i:
Iron oxide Nanoparticles, magnetic
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
contiene
oleic acid as stabilizer
Composizione
Fe, 0.5-0.7%
solid material, 0.8-1.4%
Concentrazione
in heptane
Diametro
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
Dimensione particelle
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
Densità
0.69 g/mL at 20 °C
Risultati analitici
Z-Average: ~33 nm
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)