Documenti fondamentali
05407
Supelco
trans-Isoferulic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, Hesperetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
230-236 °C
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia valeriana
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mattia Gasperotti et al.
Talanta, 128, 221-230 (2014-07-26)
An increasing number of studies have concerned the profiling of polyphenol microbial metabolites, especially in urine or plasma, but only a few have regarded their accurate quantification. This study reports on a new ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry method