Documenti fondamentali
05089
Supelco
δ-Tetradecalactone
analytical standard
Sinonimo/i:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
P. eboll.
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)