04721
Abberior® STAR 488, streptavidin
About This Item
Produttore/marchio commerciale
Abberior GmbH
Fluorescenza
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
Compatibilità
corresponds for SDS-PAGE
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Risultati analitici
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Note legali
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)