03810585
Orientin
primary reference standard
Sinonimo/i:
8-β-D-Glucopyranosyl-3′,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, Luteolin 8-C-β-D-glucopyranoside, Luteolin-8-glucoside, Lutexin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
PLAPMLGJVGLZOV-VPRICQMDSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Effective analysis of passion flower by HPTLC fingerprinting, in conjunction with a comprehensive range of related reference materials, enables fast and efficient identification of this plant material.