Key Documents
03721
Supelco
Nitrite ionophore VI
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-benzenediaminocobalt(II), (SP-4-2)-[[2,2′-[1,2-Phenylenebis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]cobalt, N,N′-Bis-(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-o-phenylenediamine cobalt(II), Cobalt(II) tert-butyl-salophen
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H46CoN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
597.70
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore
Qualità
function tested
λ
in chloroform
Assorbanza UV
λ: 307-317 nm Amax
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
Descrizione generale
Nitrite ionophore VI based ion selective electrodes (ISEs) are used for the detection of nitrite anions.
Applicazioni
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Nitrite ionophore VI has been used in ionophore-based ISE for the detection of nitrite anions by potentiometric sensing.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Local Acidification of Membrane Surfaces for Potentiometric Sensing of Anions in Environmental Samples.
Pankratova, et al.
ACS sensors, 1(1), 48-54 (2015)
Nitrite-Selective Electrode Based On Cobalt(II) tert-Butyl-Salophen Ionophore.
Neel, B., et al.
Electroanalysis, 26, 473-480 (2014)