Documenti fondamentali
02369
Supelco
Furfuryl acetate
analytical reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical reference material
analytical standard
Saggio
≥97.5% (qNMR)
≥98.5% (GC)
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.460-1.464
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Stringa SMILE
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)