Documenti fondamentali
01840
Sigma-Aldrich
Adenine monohydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Adenine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.59
Beilstein:
4009585
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Perdita
≤5% loss on drying
Punto di fusione
~285 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl[H].Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Adenine monohydrochloride can be used in designing novel bioactive adenine derivatives and adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of triazolylmethyl-linked nucleoside analogs via combination of azidofuranoses with propargylated nucleobases and study on their cytotoxicity
Halay E, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1-9 (2018)
Synthesis and DNA binding of new adenine derivatives incorporating 5-((Alkylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl) methyl moiety
Y?lmaz Y, et al.
Medicinal Chemistry Research, 27(8), 2027-2033 (2018)
Preparation and characterization of adenine-based polyimide/nano-silica hybrid films
Lu Z, et al.
European Polymer Journal, 102, 209-218 (2018)