0001-PA
LacdiNAc-C3-PAA
About This Item
Prodotti consigliati
carrier
PAA carrier
Nome Commerciale
PA-Series
Saggio
95% (H-NMR)
Stato
lyophilized powder
PM
~20,000 Da
Produttore/marchio commerciale
GlycoNZ
Grado di funzionalizzazione
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
tecniche
ELISA: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
polymeric
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)