30-2740
Titanium(IV) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Composizione
anatase
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Densità
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N