30-2490
Tin(II) chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥90.0%
Sinonimo/i:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥90.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tin
Disponibilità
available only in Japan
P. ebollizione
652 °C (lit.)
Punto di fusione
37-38 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?