30-0460
1,1,2,2-Tetrabromoethane
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
11.9 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
635 °F
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.637 (lit.)
P. ebollizione
119 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1-1 °C (lit.)
Densità
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?