28-4150
Sodio cloruro
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Na, 1000 ppm Na
Sinonimo/i:
Sodium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Na
1000 ppm Na
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
WGK 3