28-2880
Sodium hexametaphosphate
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
Sinonimo/i:
Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
65.0-83.0% P2O5 basis
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1