28-2270
Sodio cloruro
JIS special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Tensione di vapore
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
7
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
WGK 1