28-1795
Sodium azide
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
10 (25 °C, 65 g/L)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2