24-4210
Bromuro di potassio
SAJ first grade, 99.0-101.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Saggio
99.0-101.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-6.0 (25 °C, 119 g/L)
Punto di fusione
734 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1