23-0350
Eucalyptus oil
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
oil
Disponibilità
available only in Japan
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C