21-1240
Nickel(II) oxide
CP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
granular
Disponibilità
available only in Japan
Densità
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges