21-0180
1-Naphthol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
4.5 (120 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 94 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1007 °F
Limite di esplosione
5 %
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
278-280 °C (lit.)
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges