19-0490
Solfato di magnesio eptaidrato
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sali di Epsom
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
<0.01 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
fine crystals
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-8.0 (50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1