Key Documents
19-0180
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
CP
Sinonimo/i:
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Formula condensata:
MgCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
CP
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
WGK 3