15-1070
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?