13-1720
Hydrochloric acid
0.2 M
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido cloridrico, 0.2 M
Tensione di vapore
190 mmHg ( 25 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.2 M
1/5 N
P. eboll.
100 °C (lit.)
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials