13-1490
Hydrazinium dichloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Hydrazine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
7.69 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥98.0%
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?